Principaux documents
PHL82547
Garcinone D
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3,6-Trihydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-7-methoxy-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H28O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c3c1cc(c(c3CCC(O)(C)C)OC)O)=O)c(c(c(c2)O)CC=C(C)C)O
InChI
1S/C24H28O7/c1-12(2)6-7-13-15(25)10-18-20(21(13)27)22(28)19-14(8-9-24(3,4)29)23(30-5)16(26)11-17(19)31-18/h6,10-11,25-27,29H,7-9H2,1-5H3
Clé InChI
TYALNCRUIKOKGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable