Principaux documents
PHL82534
Eupalitin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,4′,5-Trihydroxy-6,7-dimethoxyflavone, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxychromen-4-one, Betuletol, Eupaletin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.29
Numéro Beilstein :
1354525
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(OC)=C(OC)C(O)=C31
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-11-7-10-12(14(20)17(11)23-2)13(19)15(21)16(24-10)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18,20-21H,1-2H3
Clé InChI
KWMAWXWUGIEVDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable