PHL82491
Calycosin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,7-Dihydroxy-4′-methoxy-isoflavone, 3′-Hydroxyformononetin, Cyclosin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
O=C1C(C(C=C2)=CC(O)=C2OC)=COC3=CC(O)=CC=C13
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)19)15-8-12(18)11-4-3-10(17)7-16(11)21-15/h2-8,17,19H,1H3
Clé InChI
QAGGICSUEVNSGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable