Principaux documents
IP336HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, IP 336
Calibration Set A
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set A
Blank, 0.03% (300ppm), 0.05% (500ppm), 0.07% (700ppm, 0.1% (1000ppm). 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C