ERMBF442A
GHB811 Cotton GMO Standard
(blank), ERM®, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
(blank)
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
ERMBF442A
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable