Principaux documents
CRM90416
Supelco
Hexaconazol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
(±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-hexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.21
Numéro Beilstein :
8328399
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3
Clé InChI
STMIIPIFODONDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable