CRM868095
Acetaldehyde solution
certified reference material, 1000 μg/mL in water, ampule of 100 × 1.2 mL
Synonyme(s) :
Ethanal Standard Solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 × 1.2 mL
Concentration
1000 μg/mL in water
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C