BP1104
N-(2-Hydroxyethyl)isonicotinamide nitric ester
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(Pyridin-4-ylcarbonyl)amino]ethyl nitrate, p-Nicorandil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nicotinamide
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])OCCNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-1-3-9-4-2-7)10-5-6-15-11(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
Clé InChI
VZCYAIHIDPPQHC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable