82042-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hamilton PRP-X100 HPLC Guard Cartridge, 10 μm particle size, L × I.D. 8 mm × 3 mm, PEEK
Matériaux
PEEK
Conditionnement
pack of 5 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
8 mm × 3 mm
Matrice
polymeric particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
anion exchange