Principaux documents
808092
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 6 mm I.D. stainless steel TSKgel® Columns
stainless steel frit, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Dimension de pores:
2 μm
Matériaux
stainless steel frit
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08092
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
2 μm
Compatibilité
6 mm ID SS TSKgel columns
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation