807469
TOYOPEARL® HW-75F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 500 mL, 45 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® HW-75 Size Exclusion Media
About This Item
Produits recommandés
Description
HW-75F
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 500 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
100,000-10,000,000 Da MW range
pH de fonctionnement
2-13
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Application
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1