807124
TSKgel® ODS-120A (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonyme(s) :
Colonnes TSKgel® C18
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC TSKgel® ODS-120A, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh ODS-120A, 07124
Ampleur du marquage
20% Carbon, multilayer, not encapped
Paramètres
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
200 m2/g
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
150 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2.0-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne de garde