80442
Silica gel Inorganic Sorbent
spherical, 200-360 mesh
Synonyme(s) :
Silica gel
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel de silice, 40-75 μm particle size
Qualité
high-purity grade
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
250-350 m2/g
Perte
~5% loss on drying
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
200-400 mesh
40-75 μm
Dimension de pores
0.7-0.9 cm3/g pore volume
110 Å pore size
pH
~7 (5% in H2O, suspension)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable