Key Documents
69135
Supelco
Diisobutyl fumarate
analytical standard
Synonyme(s) :
Fumaric acid diisobutyl ester
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Point d'ébullition
249 °C (lit.)
Pf
8 °C (lit.)
Densité
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable