Principaux documents
69085
Supelco
Di(ethylene glycol) dibenzoate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CO2CH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
Clé InChI
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup