66830-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm Guard Cartridge, 3.4 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel hardware (guard column)
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L26
Description
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
Gamme de produits
BIOshell
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 3 ea
Ampleur du marquage
0.4% carbon loading
Paramètres
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
Superficie
15 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 4.2 μmol/m2
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C4 (butyl) phase
Taille des particules
3.4 μm
Dimension de pores
400 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Produit(s) apparenté(s)
Articles
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.
Protocoles
HPLC Analysis of the Monoclonal Antibody (mAb) Erbitux (Cetuximab) on BIOshell™ A400 Protein C4