61884-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Proteomix® HIC Propyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Matériaux
stainless steel hardware
Gamme de produits
Proteomix®
Fabricant/nom de marque
Sepax 434NP5-7805
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
50 mm × 7.8 mm
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Groupe de la matrice active
propyl phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
particle sizenon-porous
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
hydrophobic interaction (HIC)
hydrophobic interaction (HIC)