59589-U
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche de garde Discovery® C8 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Note de bas de page
le kit contient une cartouche, un support de précolonne, un morceau de tube, 2 raccords et ferrules.
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered