584596-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L11
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
5.5% Carbon loading
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Colonne, L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
Taille des particules
5.0 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-9
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.