Principaux documents
57665-U
Coupe-tube en polymère Upchurch
Synonyme(s) :
Polymer Tubing Cutting Tool
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Utilisation
for cutting 1/8-1/16" polymer tubing
Description générale
Cet outil fiable et résistant a été spécialement conçu par Upchurch pour couper les tubes en PEEK, Téflon et Tefzel. Il est accompagné de quatre lames de rechange.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2