56908
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #8
in tert-butyl methyl ether, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentration
in tert-butyl methyl ether
100 μg/mL each component in tert-butyl methyl ether
100 μg/mL in tert-butyl methyl ether
Application(s)
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Composants
Endosulfan sulfate
alpha-Endosulfan
beta-Endosulfan
Etridiazole
Fenvalerate
Kinoprene-S
MGK-264
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F
Point d'éclair (°C)
-28 °C