Principaux documents
567226-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® BIO C5 à larges pores, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
3.5% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
100 m2/g
Couverture de surface
4.5 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C5 (pentyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La Discovery BIO Wide Pore C5 permet des séparations efficaces et fiables des peptides et des protéines, et plus particulièrement des peptides hydrophobes, par HPLC en phase inverse. Les chaînes longues, comme les C8 ou les C18, sont souvent trop hydrophobes pour les protéines et donnent des temps de rétention trop longs ou parfois des greffages irréversibles sur la colonne. Pour cette raison des phases à chaîne courte, généralement en C3 ou C4, sont souvent utilisées pour la chromatographie de phase inverse des protéines. Néanmoins, ces chaînes courtes peuvent s′hydrolyser, diminuant ainsi la durée de vie de la colonne, plus particulièrement à faible pH. La Discovery BIO Wide Pore C5 donne des ordres d′élution similaires aux C4 classiques, tout en présentant une stabilité accrue au pH pour une plus grande durée de vie. L′amélioration de la silice et de la chimie de greffage procure généralement des séparation de plus grande efficacité avec les Discovery BIO Wide Pore C5.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.