56664-U
Mélangeurs statiques micro-mixers (2 - 25 μl)
25 μL cartridge, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Compatibilité
for use with ASI Micro Mixer Housing
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable