54005-U
Tube de SPE Supelclean™ LC-Florisil®
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Synonyme(s) :
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable