Principaux documents
51165-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.5μm, pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Conditionnement
pkg of 10 ea
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable