Documents
509353
Vanne pour seringue SGE
Push button with Luer Lock, for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe, volume 5-2000 mL
Synonyme(s) :
VANNE, LUER LOCK, 5 UL-100 ML
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
stainless steel body
Agence
suitable for EPA 601
Caractéristiques
Push Button with Luer Lock
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 031910
Volume
5-2000 mL
Compatibilité
for use with SGE 5mL-100mL capacity syringe
Description générale
La réf. 509337 est une vanne à poussoir avec une aiguille amovible à embout conique de 0.63 mm D.E. × 5 cm.
La ref. 509345 est une vanne à poussoir avec un embout Luer lock male en Kel-F.
La réf. 509353 est à bouton poussoir avec un embout Luer lock male en Kel-F.Elle s′adapte aux seringues de 5 mL à 2 litres avec un embout Luer lock amovible ou une aiguille amovible.
La réf. 509361 est une vanne Luer lock pour toutes les seringues Luer lock ou Luer Tip (50 mL à 2 litres).
Bouton poussoir avec extrémité Luer Lock mâle en Kel-F
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.