Principaux documents
507601
Supelco
Flacon (vial), Chromacol
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft, thread for 8-425, Chromacol 2-SV, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
vial type screw top
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Chromacol 2-SV
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mL/ft
Volume
2 mL
Raccords
thread for 8-425