50509-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Paramètres
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
90 m2/g
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-9
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable