Principaux documents
5048-U
Supelco
ASSET® EZ4-NCO Flow Calibration Fitting
pk of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
Conditionnement
pk of 10 ea
Niveau de qualité
Informations légales
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable