Principaux documents
49849
Supelco
Gardenin A
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-3′,4′,5′,6,7,8-hexamethoxyflavone, 5-Hydroxy-6,7,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable