48884
ASTM® D3710 Qualitative Calibration Mix
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D3710
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 6 × 1 mL
Concentration
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-99.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-73.3 °C - closed cup