48049
1,4-Dichlorobenzene-d4 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
OCJBOOLMMGQPQU-RHQRLBAQSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - Solvent
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - Solvent