33181-U
Décapsuleur manuel
for use with 11 mm crimp seals, pkg of 1 ea
About This Item
Produits recommandés
Description
Hand decapper
Conditionnement
pkg of 1 ea
Compatibilité
for use with 11 mm crimp seals
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable