Principaux documents
29627-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
10F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
color (dark orange)
Caractéristiques
point style 1
syringe type F (cemented needle)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002987
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
10 μL