Principaux documents
28994-U
Supelco
Purge/Trap K
Vocarb® 3000, configured for StableFlex Stratum
Synonyme(s) :
VOCARB purge trap (Tekmar)
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
Purge/Trap K Vocarb® 3000, configured for Tekmar® Stratum
Application(s)
industrial hygiene
Niveau de qualité
Compatibilité
configured for Tekmar® Stratum
Informations légales
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Vocarb is a registered trademark of Siemens Industry, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable