Documents
27520-U
Supelco
Flacons gradués, bouchon à vis, préassemblés
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE/silicone septum
Synonyme(s) :
Preassembled Graduated Screw Top Vials with Open-Top Cap
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400
Description générale
Le bouchon percé est noir phénolique.
Septa en PTFE bleu sur silicone blanc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable