Principaux documents
27355
Supelco
Septa, Viton®
black Viton®, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black Viton®
black Viton®
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
260 °C temp. limit
D.E.
22 mm
Diam. × épaisseur
22 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company