24883
Septa, barrière, pack de 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
barrier (silicone bonded to aluminum)
Description
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
Diam. × épaisseur
11 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425