Key Documents
23311
Supelco
Ferrules graphite acier inoxydable
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
Description générale
Ferrules avec espaceurs métalliques pour colonnes Shimadzu de 5mm de DE et liners d′injection. Remplace la référence Shimadzu 221-15563-91.