Principaux documents
22491
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/8 in. Column O.D.
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 10 ea
Température maximale
450 °C
D.I.
1/8 in.
Compatibilité
1/8 in. O.D. Column
Description générale
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.
Supelco a amélioré le dessin de ces ferrules en graphite pour obtenir un profil propre et net, avec un flash minimum.
Caractéristiques :
devient étanche après serrage manuel d′un quart de tour . Contact maximum de la surface d′étanchéité, risque moindre de contamination de la colonne lors de l′installation.
Composition du matériau : graphite souple
Température maximum : 450 °C
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)