22139-U
Vanne d árrêt à rotation
stainless steel, 1/8 in.
Synonyme(s) :
SWAGELOK 2P4T, VANNE D’ÉTRANGLEMENT EN ACIER INOXYDABLE, 1/8 PO UNITAIRE ®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Raccords
1/8 in.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable