Principaux documents
22018-U
Bouchons
brass, 1/8 in. male
Synonyme(s) :
BOUCHONS SWAGELOK 200C, LAITON, 1/8″, BOÎTE DE 6 ®
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
eCl@ss :
32035302
Nomenclature NACRES :
SB.54
Matériaux
brass
Conditionnement
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
Raccords
1/8 in. male
Description générale
Nuts and ferrules included.
Application
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)