12873
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% TCEP, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Agence
ASTM® D4815
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-175 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
1.8 ft (0.55 m) × 1/16 in. × 0.75 mm
Matrice
80/100 Chromosorb P AW support
Groupe de la matrice active
20% TCEP phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with General Configuration
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable