11501-U
Colonne garnie en PTFE (configuration générale) pour GC/CPG
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Niveau de qualité
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matrice
Chromosil 310 support
Groupe de la matrice active
none phase
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable