11324-U
Adsorbant Carboxen®
matrix Carboxen® 564, 20-45 mesh, pack of 144 × 290 mg
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Carboxen®
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pack of 144 × 290 mg
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
~400 m2/g
Matrice
Carboxen® 564
Groupe de la matrice active
carbon
Taille des particules
20-45 mesh
Dimension de pores
~0.13 cm3/g mesoporosity
~0.14 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~6-9 Å pore diameter
Densité
~0.61 g/mL (free fall density)
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Structure sphérique
- Matériau dur (dureté "Ball Pan" > 98 %)
- Stable jusqu'à 400 °C
- Grande pureté
- Facile à conditionner
- Stable sur toute la gamme de pH
- Ne crée pas de contrepression
- Grande stabilité aux chocs osmotiques
- Structure de pore conique (macroporeuse, mésoporeuse ou microporeuse)
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.