ZRT1339
Anti-Cytokeratin 8 Antibody, clone TROMA-1 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CK-8, Cytokeratin endo A, Cytokeratin-8, K8, Keratin type II cytoskeletal 8, Keratin-8, Type-II keratin Kb8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
clone TROMA-1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 54.57 kDa
observed mol wt ~54 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
mouse ... Krt8(16691)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cytokeratin 8 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected recombinant Human Cytokeratin 8.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cytokeratin 8 in HepG2 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 2 µg from a representative lot immunoprecipitated Cytokeratin 8 in HeLa cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Human Cytokeratin 8 with a KD of 5.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable