ZMS1188
Anti-Perforin-1 Antibody, clone dG9 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Cytolysin, Lymphocyte pore-forming protein, P1, PFP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
dG9, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 61.38 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with His/SUMO-tagged recombinant Human Perforin-1.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected His/SUMO-tagged recombinant Human Perforin-1.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Perforin-1 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Perforin-1 in SW480 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable