Principaux documents
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NC.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
aluminum
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Excel Scientific F2S-50
Paramètres
-40 °C temp. range (120 °C)
Larg. × L
78 mm × 128 mm
Informations légales
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.