Z743480
Aluminum heating/cooling block
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
Synonyme(s) :
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CHAM-3050
Technique(s)
PCR: suitable