Z743350
Cryo-Tags® labels
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1000 ea per roll
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech CRY-2000-O
Technique(s)
cryopreservation: suitable
L × l
1.50 in. × 0.75 in.
Couleur
orange